Learn More
Greiner Bio-One Tubo de cultivo de polipropileno con fondo redondo y tapón de ventilación de dos posiciones
Descripción
- Estéril
Especificaciones
Especificaciones
| Material del cierre | LDPE |
| Diámetro (métrico) | 18 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave (sin tapón de ventilación) |
| Certificaciones/conformidad | Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables ni pirógenos |
| Tipo de tapón | Tapón de ventilación de dos posiciones |
| Color | Translúcido |
| Longitud (métrico) | 95 mm |
| Material | Polipropileno |
| Incluye | Área de escritura |
| N.° por paquete | 1 |
| Mostrar más |