Learn More
Duran™ Matraz con fondo redondo de cuello estrecho
Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
:
Capacidad: 50000 ml
Descripción
- Ofrece un calentamiento uniforme
- Fabricado con vidrio borosilicato transparente 3.3
- Excelente resistencia química y comportamiento casi inerte
- Resistencia a altas temperaturas e impactos térmicos
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Capacidad (métrico) | 50.000 mL |
| Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |
| Para utilizar con (aplicación) | Ebullición, calentamiento |
| Estilo de cuello | Estrecha |
| Tipo de producto | Matraz de fondo redondo |
| Forma del fondo | Redondo |