Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Vasos de fondo redondo
Código de producto. 10767571
Click to view available options
Tipo de tapón:
No incluido
Tapón
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. 10767571
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 05700107
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideales para análisis y procedimientos rutinarios de laboratorio. Los tubos de ensayo no graduados con junta NS de Lenz Laborglasinstrumente™ se han fabricado con vidrio borosilicatado DURAN™ duradero.
  • Con fondo redondo y conector hembra NS
  • Disponible sin tapón, con tapón de PE o con tapón hexagonal de vidrio hueco
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Diámetro (métrico) 16 mm
Tipo de producto Glass Tube
Material Borosilicate Glass
Material del cierre HDPE
Altura (métrico) 100 mm
Tipo de tapón Tapón