Learn More
Lenz Laborglasintrumente Matraces de fondo redondo, cuello estrecho
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
3 L
4 L
5 L
6 L
10 L
20 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Descripción
- Conforme a DIN ISO 1773 y además de la norma
- Con reborde
- Material: DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior del cuello (métrico) | 34 mm |
| Capacidad (métrico) | 250 mL |
| Altura (métrico) | 144 mm |
| Incluye | Reborde granulado |
| Cantidad | 10/paq. |