Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Matraces de fondo redondo con junta esmerilada cónica
Código de producto. 10037630
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
4000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Código de producto. 10037630
Marca: Lenz Laborglasintrumente™ 03002979
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Matraz de vidrio DURAN™ con junta cónica esmerilada
  • Conforme a DIN EN ISO 4797 y además de la norma
  • Con etiqueta de inscripción
  • Material: DURAN™
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 4797
Capacidad (métrico) 4000 mL
Material Vidrio de borosilicato 3.3
N.° por paquete 1
Junta de toma NS 29/32
Diámetro exterior (métrico) 207 mm