Learn More
Lenz Laborglasintrumente Matraces de fondo redondo
Descripción
- Conforme a DIN ISO 24450 y además de la norma
- Con reborde
- Material: DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior del cuello (métrico) | 65 mm |
| Capacidad (métrico) | 3 L |
| Material | Vidrio Duran |
| Altura (métrico) | 260 mm |