Learn More
Lenz Laborglasintrumente Matraces de fondo redondo
Código de producto. 11943621
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
3 L
4 L
5 L
6 L
6 L
10 L
20 L
Diámetro exterior del cuello (métrico):
34 mm
50 mm
51 mm
65 mm
65 mm
76 mm
89 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro exterior del cuello (métrico) unitSize
11943621 1 L 65 mm paquete de 10
10030371 50 mL 34 mm paquete de 10
10040371 10 L 89 mm cada uno
10274101 2 L 50 mm paquete de 10
10336361 250 mL 51 mm paquete de 10
10356361 4 L 76 mm cada uno
10499362 500 mL 50 mm paquete de 10
10527671 6 L 65 mm cada uno
11953621 2 L 76 mm paquete de 10
11963621 3 L 65 mm cada uno
11973621 6 L 89 mm cada uno
11983621 20 L 89 mm cada uno
11993621 5 L 65 mm cada uno
13 options
Código de producto. 11943621
Marca: Lenz Laborglasintrumente 07035071
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Conforme a DIN ISO 24450 y además de la norma
  • Con reborde
  • Material: DURAN™
Especificaciones
Diámetro exterior del cuello (métrico) 65 mm
Capacidad (métrico) 1 L
Material Vidrio Duran
Altura (métrico) 200 mm