Learn More
Lenz Laborglasintrumente Matraces de fondo redondo
Código de producto. 10274101
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
3 L
4 L
5 L
6 L
6 L
10 L
20 L
Diámetro exterior del cuello (métrico):
34 mm
50 mm
51 mm
65 mm
65 mm
76 mm
89 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Código de producto. 10274101
Marca: Lenz Laborglasintrumente 07035073
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Conforme a DIN ISO 24450 y además de la norma
  • Con reborde
  • Material: DURAN™
Especificaciones
Diámetro exterior del cuello (métrico) 50 mm
Capacidad (métrico) 2 L
Material Vidrio Duran
Altura (métrico) 240 mm