Learn More
IKA™ Inserto de matraz de fondo redondo
Tienda IKA Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Fondo redondo
- Fabricación en aluminio anodizado
- Resistente a la temperatura.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Forma | Fondo redondo |
| Temperatura (métrico) | 180 °C |
| Tipo | Soporte de matraz |