Learn More
IKA™ Soporte de matraz de fondo redondo
Código de producto. 15375051 Tienda IKA Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15375051
Marca: IKA™ 0025000834
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Compatible con varios agitadores IKA.
  • Fondo cilíndrico redondo/hueco
  • Aluminio anodizado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2000 ml
Diámetro (imperial) 7,7 in
Diámetro (métrico) 195 mm
Incluye Sin mango
Forma Fondo redondo
Temperatura (métrico) 180 °C
Tipo Soporte de matraz