Learn More
BRAND™ Cryotubes, PP, Round Bottom, Screw Cap with Silicone Seal, BIO-CERT™ Cell Culture Quality, Sterile
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2 ml
5 ml
Altura (métrico):
47 mm
90 mm
Graduaciones:
1,8 ml
4,6 ml
Estilo de rosca:
Externo
Interno
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Descripción
- Disponibles con rosca externa o interna
- El modelo con rosca externa incluye un tapón de rosca con una junta de silicona y el modelo con rosca interna incluye un tapón de rosca con junta cónica
- Fabricados con polipropileno
- Gran área de escritura esmerilada e insertos de tapón de color para facilitar la identificación de muestras
- Estables hasta los − 196 °C y esterilizables en autoclave a 121 °C
- Conforme a la norma DIN EN 285, con marcado CE de acuerdo con la Directiva IVD 98/79 CE
- Se suministran en paquetes de 1000 (10 bolsas de 100)
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE y DIN EN 285 |
| Tipo de producto | Tubo de almacenamiento criogénico |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Capacidad (métrico) | 2 ml |
| Forma del fondo | Redondo |
| Material | Polipropileno |
| Estilo de rosca | Externo |
| Graduaciones | 1,8 ml |
| Incluye | Junta de silicona |
| Tipo de etiqueta | Área de escritura mate |
| Mostrar más |