Learn More
S Murray™ Round Bottle with Jet Nozzle Cap
Código de producto. p-7161489
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 ml
125 ml
175 ml
250 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15836934 60 ml paquete de 10
15846934 125 ml paquete de 10
15856934 175 ml paquete de 10
15866934 250 ml paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15836934 Proveedor S Murray™ N.º de proveedor P001/01+P516/15
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Plain round bottle with polytop dispensing closure
  • Frascos tradicionales con hombros redondos
  • Adecuado para pulverizadores, bombas y boquillas, así como tapones
  • Tapón dispensador incluido
Especificaciones
Capacidad (métrico) 60 ml
Color Natural
Incluye Zona de impresión/etiquetado (57 × 48 mm)
Material LDPE
Color del tapón Blanco
Acabado del cuello 22 mm R6
Closure Included Sí
Altura (métrico) 86 mm
Material del cierre LDPE
Tamaño del tapón Longitud del faldón: 410, diámetro del cuello: 22 mm
Diámetro (métrico) 38 mm
Tipo de tapón Tapón de dispensación Polytop, acanalado medio, abertura visible de 2 mm