Learn More
Gosselin™ Tubos de ensayo de base redonda
Código de producto. 11734624
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 ml
2 mL
Tipo de tapón:
No
Tapón recto
Tamaño de la unidad:
2500 PCS
paquete de 2500
paquete de 5000
Código de producto. Capacidad (métrico) Tipo de tapón unitSize
11734624 2 mL Tapón recto paquete de 5000
11700485 1 ml Tapón recto paquete de 2500
11782065 1 ml No 2500 PCS
3 options
Código de producto. 11734624
Marca: Gosselin™ TL4004
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporcionan una gran resistencia a la centrifugación de hasta 3000 g con un adaptador adecuado en un rotor equilibrado. Los tubos de ensayo de base redonda Gosselin™ se han fabricado con plástico de poliestireno.
  • Para el uso en el laboratorio
  • Compatibles con sistemas de automatización
  • Todos los tubos cuentan con marcado CE + IVD
  • Disponibles con o sin tapones
  • Disponibles como estériles o asépticos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE N°1935/2004, ISO 11137
Color del tapón Rojo
Material del cierre LDPE
Color Natural
Capacidad (métrico) 2 mL
Material Poliestireno
Para utilizar con Clínico, productos lácteos, medio ambiente, industrias, microbiología
Incluye Tapón recto
Envase Bolsa de 1250
Cantidad Cartón de 5000
Esterilidad Estéril
Diámetro (métrico) 10,9 mm
Tipo de tapón Tapón recto
Tipo de producto Tubo de fondo redondo