Learn More
Bochem™ Utensilios de aluminio redondos
Código de producto. p-8000053
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
28 ml
125 mL
Diámetro (métrico):
64 mm
96 mm
Altura (métrico):
13 mm
24 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro (métrico) Altura (métrico) unitSize
10274411 125 mL 96 mm 24 mm paquete de 100
10142171 28 ml 64 mm 13 mm paquete de 100
2 options
Código de producto. 10274411
Marca: Bochem™ 11613
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con aluminio
  • aluminio
  • Desechables
  • Para un solo uso
Especificaciones
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 125 mL
Desechables Desechables
Material Aluminio
Forma Redondo
Tipo Placa
Para utilizar con (aplicación) Para un solo uso
Altura (métrico) 24 mm
Diámetro (métrico) 96 mm