Learn More
SVL™ Juntas esféricas Rotulex™
Click to view available options
N.º de junta cónica estándar:
13
19
29
35
41
64
Incluye:
Junta hembra
Junta hembra, junta tórica con revestimiento de PTFE, pinza metálica con resorte
Junta macho
Junta macho, junta tórica con revestimiento de PTFE, pinza metálica con resorte
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
paquete de 30
paquete de 5
Descripción
- Ofrece una junta esférica sin grasa
- Todo el recorrido de vidrio y PTFE es altamente resistente al ataque de productos químicos
- Se pueden usar a temperaturas de hasta 200 °C
- El sistema está formado por la junta de bola macho con junta tórica con revestimiento de PTFE que encaja en la junta de copa hembra
- La junta se puede retener junto con la abrazadera de metal con resorte. Las piezas de componentes RM, RF, RO y RC deben pedirse por separado
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Junta hembra, junta tórica con revestimiento de PTFE, pinza metálica con resorte |
| Material | Vidrio, PTFE |
| Tipo de producto | Junta esférica |
| N.º de junta cónica estándar | 35 |