Learn More
SVL™ Juntas esféricas Rotulex™
Descripción
- Todo el recorrido de vidrio y PTFE es altamente resistente al ataque de productos químicos
- Se pueden usar a temperaturas de hasta 200 °C
- El sistema está formado por la junta de bola macho con junta tórica con revestimiento de PTFE que encaja en la junta de copa hembra
- La junta se puede retener junto con una abrazadera metálica con resorte
- Los componentes RM, RF, RO y RC deben pedirse por separado
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Junta hembra |
| Material | Vidrio, PTFE |
| Tipo de producto | Junta esférica |
| Cantidad | 5Pack |
| N.º de junta cónica estándar | 29 |