Learn More
Thermo Scientific™ Rotores de la serie de minicentrífugas mySPIN™
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Centrifugue tubos de 0,2 ml y 1,5/2,0 ml con los rotores de la serie de minicargadoras Thermo Scientific™ mySPIN™.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Rotor de 16 x 0,2 ml |
| Material | Fibra de vidrio reforzada |
| Tipo | Rotor de ángulo fijo |
| Capacidad | 16 x 0,2 mL |
| RCF máx. | 2.000 x g |
| Vel. máx | 6.000 rpm |
| Para utilizar con (equipo) | Minicentrífuga mySPIN 6 |
| Biocontainment | No |