Learn More
Grant Instruments™ Rotor para centrífugas de sobremesa compactas de la serie PCV
Código de producto. p-8014649
Change view
Click to view available options
N.º de lugares:
16
16 (2 tiras de microtubos)
18
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. N.º de lugares unitSize
11481028 16 (2 tiras de microtubos) 1 PCS
11451028 16 cada uno
11471028 18 cada uno
3 options
Código de producto. 11481028
Marca: Grant Instruments™ PSR16
Se adapta a las centrífugas de sobremesa PCV-2400 Combi-Spin y PVC6400 Multi-Spin. Rotor de Grant Instruments™ para centrífugas de sobremesa compactas de la serie PCV que proporcionan versatilidad con rotores intercambiables para varios tamaños de microtubos.
  • PR2-05: Rotor de centrífuga intercambiable para 8 microtubos de 1,5/2,0 ml y 8 de 0,5 ml (opcional)
  • PR2-05-02 : Rotor de centrífuga intercambiable para 6 microtubos de 1,5/2,0 ml y 6 de 0,2 ml (opcional)
  • PSR-16: Rotor de centrífuga intercambiable para 2 tiras de microtubos de 0,2 ml de 8 pocillos (opcional)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) 2 tiras de microtubos de 8 pocillos de 0,2 ml
N.º de lugares 16 (2 tiras de microtubos)