Learn More
Grant Instruments™ Rotor para centrífugas de sobremesa compactas de la serie PCV
Descripción
- PR2-05: Rotor de centrífuga intercambiable para 8 microtubos de 1,5/2,0 ml y 8 de 0,5 ml (opcional)
- PR2-05-02 : Rotor de centrífuga intercambiable para 6 microtubos de 1,5/2,0 ml y 6 de 0,2 ml (opcional)
- PSR-16: Rotor de centrífuga intercambiable para 2 tiras de microtubos de 0,2 ml de 8 pocillos (opcional)
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | 2 tiras de microtubos de 8 pocillos de 0,2 ml |
| N.º de lugares | 16 (2 tiras de microtubos) |