Learn More
Grant Instruments™ Rotor de centrífuga intercambiable
Código de producto. p-8014648
Change view
Click to view available options
Capacidad:
12 x 10/15 ml
12 x 15 mL
2 microplacas de 96 pocillos
6 x 50 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Capacidad unitSize
11471048 12 x 10/15 ml cada uno
11401058 6 x 50 mL cada uno
11481048 12 x 15 mL cada uno
13144844 2 microplacas de 96 pocillos 1 PCS
4 options
Código de producto. 11471048
Marca: Grant Instruments™ R1210
Ofrece versatilidad con la centrifugación de microtubos y microplacas. El rotor de centrífuga intercambiable Grant Bio™ está disponible en una gran variedad de tipos y capacidades de rotor.
Ofrece versatilidad con la centrifugación de microtubos y microplacas.El rotor de centrífuga intercambiable Grant Bio™ está disponible en una gran variedad de tipos y capacidades de rotor.
  • R-2: para 2 placas de microtitulación de 96 pocillos
  • R-6: para 6 tubos de 50 ml, con tapón
  • R-12-10: para 12 tubos de 10 x 15 ml, extremos redondeados, sin tapones
  • R-12-15: para 12 tubos de 15 ml, con tapón, extremo cónico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Rotor
Capacidad 12 x 10/15 ml
Para utilizar con (equipo) Centrífuga de sobremesa LMC-3000