Learn More
Grant Instruments™ Rotor de centrífuga intercambiable
Descripción
Ofrece versatilidad con la centrifugación de microtubos y microplacas.El rotor de centrífuga intercambiable Grant Bio™ está disponible en una gran variedad de tipos y capacidades de rotor.
- R-2: para 2 placas de microtitulación de 96 pocillos
- R-6: para 6 tubos de 50 ml, con tapón
- R-12-10: para 12 tubos de 10 x 15 ml, extremos redondeados, sin tapones
- R-12-15: para 12 tubos de 15 ml, con tapón, extremo cónico
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Rotor |
| Capacidad | 12 x 15 mL |
| Para utilizar con (equipo) | Centrífuga de sobremesa LMC-3000 |