Learn More
Grant Instruments™ Rotor de centrífuga intercambiable
Código de producto. 11401058
Change view
Click to view available options
Capacidad:
12 x 10/15 ml
12 x 15 mL
2 microplacas de 96 pocillos
6 x 50 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad unitSize
11401058 6 x 50 mL cada uno
11471048 12 x 10/15 ml cada uno
11481048 12 x 15 mL cada uno
13144844 2 microplacas de 96 pocillos 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11401058 Proveedor Grant Instruments™ N.º de proveedor R6
Ofrece versatilidad con la centrifugación de microtubos y microplacas. El rotor de centrífuga intercambiable Grant Bio™ está disponible en una gran variedad de tipos y capacidades de rotor.
Ofrece versatilidad con la centrifugación de microtubos y microplacas.El rotor de centrífuga intercambiable Grant Bio™ está disponible en una gran variedad de tipos y capacidades de rotor.
  • R-2: para 2 placas de microtitulación de 96 pocillos
  • R-6: para 6 tubos de 50 ml, con tapón
  • R-12-10: para 12 tubos de 10 x 15 ml, extremos redondeados, sin tapones
  • R-12-15: para 12 tubos de 15 ml, con tapón, extremo cónico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Rotor
Capacidad 6 x 50 mL
Para utilizar con (equipo) Centrífuga de sobremesa LMC-3000