Learn More
OHAUS™ Rotor, oscilante, 4 de 250 ml, ID
Código de producto. 15886652 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
4 x 250 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad unitSize
15886652 4 x 250 mL cada uno
1 options
Código de producto. 15886652 Proveedor OHAUS™ N.º de proveedor 30314820
Requires
Multicentrífuga Pro serie 5000 Frontier
Rotor oscilante para Centrífuga Multi Pro serie 5000 de Frontier
  • Capacidad:  4 x 250 ml
  • Fuerza g máx.:  3.780g
  • Velocidad máxima  4.500 rpm
Garantía
2 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Rotor, oscilante, 4 de 250 ml, ID
Material Acero inoxidable
Tipo Angle Rotor
Capacidad 4 x 250 mL
RCF máx. 3.780 x g
Vel. máx 4.500 rpm
Peso neto 4,060 kg
Para utilizar con (equipo) FC5714
Ángulo De 0 a 90°
Incluye ND
Biocontainment Yes, when used with biocontainment lids