Learn More
OHAUS™ Rotor, oscilante, 16 de 50 ml, ID
Código de producto. 15866662 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
16 x 50 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad unitSize
15866662 16 x 50 mL cada uno
1 options
Código de producto. 15866662
Marca: OHAUS™ 30314828
Requires
Multicentrífuga Pro serie 5000 Frontier
Rotor oscilante para Centrífuga Multi Pro serie 5000 de Frontier
  • Capacidad: 16 x 50 ml
  • Fuerza g máx.: 3.735g
  • Velocidad máxima: 4.500 rpm
Garantía
2 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Rotor, oscilante, 16 de 50 ml, ID
Material Acero inoxidable
Capacidad 16 x 50 mL
RCF máx. 3.735 x g
Vel. máx 4.500 rpm
Peso neto 2,960 kg
Para utilizar con (equipo) FC5714
Ángulo De 0 a 90°
Incluye ND