Descripción
- La tecnología de dispersión funciona mediante el principio de estátor-rotor
- El sistema consta de un rotor dentro de un estátor estacionario
- Debido a la alta velocidad circunferencial, el medio que se va a procesar se extrae axialmente en el cabezal de dispersión y luego se fuerza su paso radialmente a través de las ranuras en la disposición de estátor-rotor
- La alta velocidad y el espacio mínimo entre el rotor y el estátor producen fuerzas de cizallamiento extremadamente fuertes lo que se traduce en una mejor dispersión
- Los materiales plásticos utilizados cuentan con aprobación de la FDA, (Food and Drug Administration, agencia de alimentos y medicamentos de EE. UU.)
- Adecuado para instrumentos de dispersión T 10 Basic y T 10 Standard
- Materiales en contacto con el medio: PTFE, AISI 316L
- Aptos para disolventes
- Temperatura máx.: de 180 °C
- Métodos de esterilización: todos los métodos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Elemento de dispersión |
| Intervalo de volumen (métrico) | De 1 a 100 |
| Diámetro (imperial) | 0,4 in |
| Diámetro (métrico) | 10 mm |
| Longitud del eje (métrico) | 115 mm |
| Material | PTFE, acero inoxidable de 316L |
| Para utilizar con (equipo) | S10N - 10G |
| Modelo | S 10N-10G |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |