Learn More
IKA™ Herramienta de dispersión de S 25 N a 25 F
Código de producto. 10539321 Tienda IKA Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
S25 N – 25 F
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
10539321 S25 N – 25 F cada uno
1 options
Código de producto. 10539321
Marca: IKA™ 0001713800
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice este elemento de dispersión con el homogeneizador IKA T 25 digital. El elemento de dispersión IKA para los homogeneizadores IKA Ultra-Turrax™ es adecuado para su uso con disolventes en aplicaciones como la homogeneización de muestras de aguas residuales y la preparación de muestras en investigación médica.
  • Para su uso con el instrumento de dispersión T 25 digital
  • Intervalo de trabajo: 100 a 2000 ml
  • Diámetro del estátor: 25mm
  • Profundidad de inmersión: Entre 40 y 165mm
  • Materiales en contacto con el medio: PTFE, AISI 316L
  • Temperatura máx.: 180 °C
  • Métodos de esterilización: todos los métodos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Elemento de dispersión
Intervalo de volumen (métrico) De 100 a 200 ml
Diámetro (imperial) 1 in
Diámetro (métrico) 25 mm
Longitud del eje (métrico) 194 mm
Material PTFE, acero inoxidable de 316L
Para utilizar con (equipo) S25 N – 25 F
Modelo S 25N–25F
Cantidad de embalaje 1 unidad