Learn More
Thermo Scientific™ Paquetes de rotores para™ centrífuga de sobremesa Sorvall ST8
Tienda Thermo Scientific ProductosBeschreibung
Cómodo cultivo celular y paquetes clínicos
Las innovaciones del rotor—, como el intercambio de rotores Thermo Scientific™ Auto-Lock™ o las tapas de biocontención— Thermo Scientific™ ClickSeal™, reducen el tiempo de preparación y garantizan la protección de las muestras.
Intercambio de rotores seguro accionado por botón Auto-Lock en menos de 3 segundos que ofrece:
- Sencilla instalación y extracción del rotor:
- Sin necesidad de utilizar herramientas
- Sin complicados procedimientos de cambio del rotor
- Acceso libre a la cámara para una mayor comodidad en la limpieza
- Cambio rápido entre aplicaciones: de tubos cónicos a tubos para recogida de muestras de sangre, y de microtubos a microplacas; todo con la flexibilidad para evolucionar según cambien las necesidades de su laboratorio
- Opciones de sellado de biocontención, incluidas tapas ClickSeal certificadas1 para facilitar la manipulación con una sola mano, incluso con guantes.
- 8 adaptadores disponibles para satisfacer sus necesidades clínicas y de investigación en evolución
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Aluminio |
| Tipo | Rotor basculante |
| Capacidad | 4 x 50 mL |
| RCF máx. | 3.260 x g |
| Vel. máx | 4.500 rpm |
| Radio (métrico) | Entre 5,1 y 14,4 cm |
| Longitud máx. del tubo | 12 cm |
| Diámetro máx. del tubo | 2,95 cm |
| Para utilizar con (equipo) | Centrífuga de sobremesa Thermo Scientific™ Sorvall™ ST8 |
| Ángulo | 90° |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.