Descripción
Requires
Microcentrífuga serie 5000 de Frontier
- Capacidad: 24 capilares
- Fuerza g máx.: 14.970g
- Velocidad máxima: 12.000 rpm
Garantía
2 años
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Rotor, hematocrito, 24 capilares |
| Material | Acero inoxidable |
| Capacidad | 24 tubos capilares |
| RCF máx. | 14.970 x g |
| Vel. máx | 12.000 rpm |
| Peso neto | 0,630 kg |
| Para utilizar con (equipo) | FC5515 |
| Ángulo | 90° |
| Incluye | Rotor de hematocrito, 24 capilares (solo FC5515) |