Learn More
Hettich Lab Technology™ Rotor oscilante para centrífuga manual
Código de producto. 10658685
Change view
Click to view available options
Capacidad:
4 x 15 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad unitSize
10658685 4 x 15 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10658685 Proveedor Hettich Lab Technology™ N.º de proveedor 1014
Rotor basculante para usar con centrífugas manuales de Hettich Lab Technology.
  • Ángulo de 90°
  • FCR máx. de 1298
  • RPM máx. de 3.000/min
  • 4 posiciones para tubos cónicos de 15 ml
Especificaciones
Tipo Rotor basculante
Capacidad 4 x 15 mL
RCF máx. 1.298 x g
Vel. máx 3.000 rpm
Para utilizar con (equipo) Centrífuga manual Hettich con cabezal
Ángulo 90°
N.º de lugares 4