Learn More
Ohaus™ Rotor, ángulo, 44 de 1,5/2,0 ml
Tienda Ohaus Productos
Click to view available options
Capacidad:
44 x 1,5/2,0 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Requires
Microcentrífuga serie 5000 de Frontier
- Capacidad: 44 de 1,5/2,0 ml
- Fuerza g máx.: 17.317g
- Velocidad máxima 13.500 rpm
Garantía
2 años
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Rotor, ángulo, 44 de 1,5/2,0 ml |
| Material | Acero inoxidable |
| Capacidad | 44 x 1,5/2,0 ml |
| RCF máx. | 17.317 x g |
| Vel. máx | 13.500 rpm |
| Peso neto | 1,330 kg |
| Para utilizar con (equipo) | FC5515 |
| Ángulo | 32/55° |
| Incluye | Rotor angular 44 x 1,5/2,0 ml |