Descripción
Requires
Microcentrífuga serie 5000 de Frontier
- Capacidad: 4 de 0,2 ml PCR 8
- Fuerza g máx.: 15.342g
- Velocidad máxima: 15.000 rpm
Garantía
2 años
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Rotor, ángulo, 4 tiras PCR de 8 posiciones |
| Material | Acero inoxidable |
| Capacidad | 4 x 0,2 ml PCR8 |
| RCF máx. | 15.342 x g |
| Vel. máx | 15.000 rpm |
| Peso neto | 0,660 kg |
| Para utilizar con (equipo) | FC5515 |
| Ángulo | 45 ° |
| Incluye | Rotor angular 4 tiras de 8 tubos PCR |