Learn More
Ohaus™ Rotor, ángulo, 30 de 15 ml RB/FA, ID
Tienda Ohaus Productos
Click to view available options
Capacidad:
30 x 15 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Requires
Multicentrífuga Pro serie 5000 Frontier
- Capacidad: 30 x 15 ml
- Fuerza g máx.: 2.830g
- Velocidad máxima: 4.500 rpm
Garantía
2 años
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Rotor, ángulo, 30 de 15 ml RB/FA, ID |
| Material | Polipropileno |
| Capacidad | 30 x 15 mL |
| RCF máx. | 2.830 x g |
| Vel. máx | 4.500 rpm |
| Peso neto | 3,260 kg |
| Para utilizar con (equipo) | FC5714 |
| Ángulo | 35° |
| Incluye | ND |