Learn More
Ohaus™ Rotor, ángulo, 30 x 1,5/2,0 ml, sellable
Código de producto. 15856622 Tienda Ohaus Productos
Click to view available options
Capacidad:
30 x 1,5/2,0 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15856622
Marca: Ohaus™ 30130872
Requires
Microcentrífuga serie 5000 de Frontier
Rotor angular para microcentrífuga serie 5000 Frontier
  • Capacidad: 30 de 1,5/2,0 ml
  • Fuerza g máx.: 19.150g
  • Velocidad máxima: 13.500 rpm
Garantía
2 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Rotor, ángulo, 30 de 1,5/2,0 ml, sellable
Material Acero inoxidable
Capacidad 30 x 1,5/2,0 ml
RCF máx. 19.150 x g
Vel. máx 13.500 rpm
Peso neto 1,700 kg
Para utilizar con (equipo) FC5515
Ángulo 45 °
Incluye Rotor angular 30 de 1,5/2,0 ml, sellable