Learn More
Hettich™ Adaptador de rotor para portadores n.º 1481, 1490 y 1495
Código de producto. 10729663
Click to view available options
Capacidad:
1 tubos de 25 mL
12 mL
15 ml
27 tubos de 1 ml
30 mL
4 x de 4 a 10 ml
4 x de 4 a 8,5 ml
50 mL
5 tubos de 1,6 a 10 ml
7 x de 1,1 a 1,4 ml
9 tubos de 3 o 4 ml
Tipo de tubo:
Cónico con faldón
Cónicos
Fondo redondo
Fondo redondo, cónico, recogida de sangre/orina
Tubos de ensayo Rhesus
Tubos para sangre/orina
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10729663
Marca: Hettich™ 6311
Diseñados para uso con rotores Hettich. Los rotores Hettich están optimizados para que funcionen de continuo y proporcionen una larga vida útil
  • Adaptador de rotor para portadores Hettich
  • Para usar con centrífugas Rotofix y Universal
  • Las centrífugas universales se pueden utilizar tanto para aplicaciones estándar como especiales, son rentables y ahorran un valioso espacio en el laboratorio
  • Las centrífugas ROTOFIX están perfectamente equipadas para trabajos de química clínica y citología
Especificaciones
Tipo Adaptador de rotor
Tipo de tubo Cónico con faldón
Capacidad 12 mL
Diámetro máx. del tubo 17 mm
Longitud máx. del tubo 100 mm
Para utilizar con (equipo) Portador n.º 1481, 1490 y 1495
Recipientes por adaptador 1
N.º de lugares 1