Learn More
Hettich™ Adaptador de rotor para portadores n.º 1481, 1490 y 1495
Descripción
- Adaptador de rotor para portadores Hettich
- Para usar con centrífugas Rotofix y Universal
- Las centrífugas universales se pueden utilizar tanto para aplicaciones estándar como especiales, son rentables y ahorran un valioso espacio en el laboratorio
- Las centrífugas ROTOFIX están perfectamente equipadas para trabajos de química clínica y citología
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Adaptador de rotor |
| Tipo de tubo | Fondo redondo |
| Capacidad | 1 tubos de 25 mL |
| Diámetro máx. del tubo | 24 mm |
| Longitud máx. del tubo | 100 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Rotores Hettich con portadores n.º 1481, 1490 y 1495 |
| Recipientes por adaptador | 1 |