Learn More
Hettich™ Adaptador de rotor para portadores n.º 1481, 1490 y 1495
Código de producto. 10173422
Change view
Click to view available options
Capacidad:
1 tubos de 25 mL
12 mL
15 ml
27 tubos de 1 ml
30 mL
4 x de 4 a 10 ml
4 x de 4 a 8,5 ml
50 mL
5 tubos de 1,6 a 10 ml
7 x de 1,1 a 1,4 ml
9 tubos de 3 o 4 ml
Tipo de tubo:
Cónico con faldón
Cónicos
Fondo redondo
Fondo redondo, cónico, recogida de sangre/orina
Tubos de ensayo Rhesus
Tubos para sangre/orina
Tamaño de la unidad:
cada uno
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Tipo de tubo unitSize
10173422 4 x de 4 a 10 ml Fondo redondo cada uno
10658452 15 ml Cónicos cada uno
10457301 1 tubos de 25 mL Fondo redondo cada uno
10695683 50 mL Fondo redondo cada uno
12063864 27 tubos de 1 ml Tubos de ensayo Rhesus cada uno
12073864 9 tubos de 3 o 4 ml Fondo redondo cada uno
10477111 5 tubos de 1,6 a 10 ml Fondo redondo, cónico, recogida de sangre/orina cada uno
12063874 7 x de 1,1 a 1,4 ml Fondo redondo, cónico, recogida de sangre/orina cada uno
10484432 4 x de 4 a 8,5 ml Tubos para sangre/orina cada uno
10141053 30 mL Fondo redondo cada uno
10075042 50 mL Cónico con faldón cada uno
10729663 12 mL Cónico con faldón cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 10173422 Proveedor Hettich™ N.º de proveedor 1348
Diseñados para uso con rotores Hettich. Los rotores Hettich están optimizados para que funcionen de continuo y proporcionen una larga vida útil
  • Adaptador de rotor para portadores Hettich
  • Para usar con centrífugas Rotofix y Universal
  • Las centrífugas universales se pueden utilizar tanto para aplicaciones estándar como especiales, son rentables y ahorran un valioso espacio en el laboratorio
  • Las centrífugas ROTOFIX están perfectamente equipadas para trabajos de química clínica y citología
Especificaciones
Tipo Adaptador de rotor
Tipo de tubo Fondo redondo
Capacidad 4 x de 4 a 10 ml
Diámetro máx. del tubo 16 mm
Longitud máx. del tubo 100 mm
Para utilizar con (equipo) Rotores Hettich con portadores n.º 1481, 1490 y 1495
Recipientes por adaptador 4