Learn More
Hettich™ Adaptador de rotor para portadores n.º 1398, 1599 y 1599
Descripción
- Adaptador de rotor para portadores nº 1398 y 1599
- Para utilizar con centrífugas ROTOFIX 32 A y Universal 320/320 R
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Adaptadores de centrífuga |
| Tipo de tubo | Cónicos |
| Capacidad | 50 mL |
| Diámetro máx. del tubo | 29 mm |
| Longitud máx. del tubo | 115 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Portadores n.º 1398 y 1599 con centrífugas ROTOFIX 32 A y U niversal 320/320 R |
| Recipientes por adaptador | 1 |
| N.º de lugares | 1 |