Learn More
Hettich™ Adaptador de rotor para portadores n.º 1398, 1599 y 1599
Código de producto. p-7115935
Change view
Click to view available options
Capacidad:
50 mL
4 x 15 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad unitSize
10063842 50 mL cada uno
10505740 4 x 15 mL cada uno
2 options
Código de producto. 10063842
Marca: Hettich™ 1484
Diseñados para uso con rotores Hettich. Los rotores Hettich están optimizados para que funcionen de continuo y proporcionen una larga vida útil
  • Adaptador de rotor para portadores nº 1398 y 1599
  • Para utilizar con centrífugas ROTOFIX 32 A y Universal 320/320 R
Especificaciones
Tipo Adaptadores de centrífuga
Tipo de tubo Cónicos
Capacidad 50 mL
Diámetro máx. del tubo 29 mm
Longitud máx. del tubo 115 mm
Para utilizar con (equipo) Portadores n.º 1398 y 1599 con centrífugas ROTOFIX 32 A y U niversal 320/320 R
Recipientes por adaptador 1
N.º de lugares 1