Learn More
Hettich™ Adaptador de rotor para portador n.º 1752
Código de producto. 12200209
Change view
Click to view available options
Capacidad:
16 x 2,6 a 7 ml
3 tubos de 45 a 75 ml
4 x 50 mL
8 x 15 mL
Tubos de 18 x 3 ml o tubos de 36 x 1,5 a 2 ml
Tubos de 4 a 15 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad unitSize
12200209 16 x 2,6 a 7 ml cada uno
11494978 Tubos de 4 a 15 ml cada uno
11414988 3 tubos de 45 a 75 ml cada uno
12200199 8 x 15 mL cada uno
13493826 4 x 50 mL cada uno
10556575 Tubos de 18 x 3 ml o tubos de 36 x 1,5 a 2 ml cada uno
6 options
Código de producto. 12200209
Marca: Hettich™ 1783A
Diseñados para uso con rotores Hettich. Los rotores Hettich están optimizados para que funcionen de continuo y proporcionen una larga vida útil
  • Para uso con ROTINA 380/380 R
  • La versatilidad y el tamaño de ROTINA 380 es un complemento extraordinario para cualquier laboratorio. Ideal para aplicaciones clínicas, de investigación, del sector de la alimentación e industrial.
  • Centrífuga de alta capacidad robusta y estable
  • Los accesorios con biocontención protegen a los usuarios de los aerosoles y garantizan una seguridad óptima, por ejemplo, mientras se centrifugan muestras infecciosas
  • Sistema de control de temperatura con función de enfriamiento previo de -20 a +40 °C
  • Rotor Versa™ para múltiples aplicaciones
  • Estructura totalmente de acero
  • Funcionamiento silencioso
  • Tapa Easy-Lift™/Safety-Lock™
Especificaciones
Tipo Adaptador de rotor
Tipo de tubo Tubos para sangre/orina
Capacidad 16 x 2,6 a 7 ml
Diámetro máx. del tubo 13 mm
Longitud máx. del tubo 100 mm
Para utilizar con (equipo) Centrífuga ROTINA 380/380 R con portador n.º 1752