Learn More
Hettich™ Adaptador de rotor para portador n.º 1752
Descripción
- Para uso con ROTINA 380/380 R
- La versatilidad y el tamaño de ROTINA 380 es un complemento extraordinario para cualquier laboratorio. Ideal para aplicaciones clínicas, de investigación, del sector de la alimentación e industrial.
- Centrífuga de alta capacidad robusta y estable
- Los accesorios con biocontención protegen a los usuarios de los aerosoles y garantizan una seguridad óptima, por ejemplo, mientras se centrifugan muestras infecciosas
- Sistema de control de temperatura con función de enfriamiento previo de -20 a +40 °C
- Rotor Versa™ para múltiples aplicaciones
- Estructura totalmente de acero
- Funcionamiento silencioso
- Tapa Easy-Lift™/Safety-Lock™
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Adaptador de rotor |
| Tipo de tubo | Cónicos |
| Capacidad | 8 x 15 mL |
| Diámetro máx. del tubo | 17 mm |
| Longitud máx. del tubo | 120 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Centrífuga ROTINA 380/380 R con portador n.º 1752 |
| Recipientes por adaptador | 8 |