Learn More
Hettich™ Adaptador de rotor para portador n.º 1425
Descripción
- Adaptador de rotor para portadores Hettich
- Para centrífuga Universal 320/320 R
- Las centrífugas universales se pueden utilizar tanto para aplicaciones estándar como especiales, son rentables y ahorran un valioso espacio en el laboratorio
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Adaptadores de centrífuga |
| Tipo de tubo | Fondo redondo |
| Capacidad | 4 tubos de 9 a 10 ml |
| Diámetro máx. del tubo | 16 mm |
| Longitud máx. del tubo | 92 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Portador n.º 1425 y rotor basculante 1494 para centrífuga Universal 320/320 R |
| Recipientes por adaptador | 4 |