Learn More
Benchmark Scientific Agitador rotativo incubado Roto-Therm™ Plus
Código de producto. 16523372
Change view
Click to view available options
Intervalo de velocidad:
De 5 a 70 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de velocidad unitSize
16523372 De 5 a 70 rpm cada uno
1 options
Código de producto. 16523372 Proveedor Benchmark Scientific N.º de proveedor H2024E
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Admite tamaños de tubo de 1,5 a 50 ml y se suministra completo con soportes para tubos. Los modos de mezcla/pausa/balanceo pueden programarse con temperaturas de hasta 60 °C.
  • Mezcla rotativa con control de temperatura
  • Incluye soportes para tubos de 1,5 a 50 ml
  • Control de velocidad variable.
  • Los modos de mezcla avanzados incluyen mezcla (oscilante), pausa y balanceo
  • Se puede ajustar para una mezcla de extremo a extremo u horizontal
  • La plataforma basculante y el soporte para placas para PCR están disponibles, pero se venden por separado
Especificaciones
Ángulo de balanceo Ajustables
Intervalo de velocidad De 5 a 70 rpm
Tensión 230 V
Intervalo de temperatura (métrico) De 5 °C a 60 °C
Vataje 250 W
Amperaje 0,5 A
Intervalo de temperatura (imperial) De 41 °F a 140 °F
Frecuencia 50 Hz
Material ABS
Altura (imperial) 9 in
Altura (métrico) 22,9 cm
Longitud (imperial) 8,5 in
Longitud (métrico) 21,6 cm
Anchura (imperial) 11,6 in
Anchura (métrico) 29,5 cm
Peso con embalaje (imperial) 5,1 lb
Peso con embalaje (métrico) 2,3 kg
Modelo Roto-Therm™ Plus
Rango de humedad > 80%