Learn More
Benchmark Scientific™ Roto-Therm Incubated Rotator with Tube Holders
Descripción
- Rotated mixing with temperature control
- Includes tube holders for common tube sizes
- In-lab calibration function
- Digital set and display of temperature
- Vertical (end over end) or horizontal (rolling) mixing
Especificaciones
Especificaciones
| Ángulo de rotación | 90° |
| Intervalo de velocidad | 24 rpm |
| Tensión | 230 V |
| Intervalo de temperatura (métrico) | Ambient +5 to 60°C |
| Admite | Tubos de 0,5 a 50 mL |
| Capacidad de tubos | 44 x 1.5 to 2 mL Tubes |
| Tipo de tapón | EU, 230 V |
| Exactitud | ±1°C |
| Pantalla | Digital |
| Para utilizar con (aplicación) | Incubated Mixing of Tubes up to 50 mL |