Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rotigotina
Código de producto. p-7214736 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
17281242 100 mg 100 miligramos
17291242 500 mg 500 miligramos
2 options
Código de producto. 17281242
Marca: Thermo Scientific Chemicals 466541000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 99755-59-6 | C19H25NOS, C19H25NOS | 315.48 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99755-59-6
Fórmula molecular C19H25NOS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rotigotina
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 315,47
Clave InChI KFQYTPMOWPVWEJ-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCCN(CCC1=CC=CS1)C1CCC2=C(O)C=CC=C2C1
Nombre IUPAC 6-{propyl[2-(thiophen-2-yl)ethyl]amino}-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-1-ol
Peso molecular (g/mol) 315.48