Learn More
IKA™ Husillo de palas ROTAVISC
Tienda IKA Productos
Click to view available options
Tamaño:
12 x 83 x 12 mm (An x Al x Pr)
14 x 106 x 14 mm (An x Al x Pr)
149,5 x 35 x 35 mm (An x Al x Pr)
22 x 124 x 22 mm (An x Al x Pr)
8 x 97 x 8 mm (An x Al x Pr)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Acoplamiento rápido
- Gancho
- Rosca izquierda M2.5
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Husillo de paletas |
| Para utilizar con (equipo) | Viscosímetro IKA™ ROTAVISC |
| Descripción | Husillo de paletas VAN-SP-1 |
| Material | AISI 316L |
| Tamaño | 149,5 x 35 x 35 mm (An x Al x Pr) |