Learn More
IKA™ Husillo estándar ROTAVISC
Código de producto. p-7236327 Tienda IKA Productos
Click to view available options
Tamaño:
14 x 117 x 14 mm (An x Al x Pr)
16 x 135 x 16 mm (An x Al x Pr)
20 x 117 x 20 mm (An x Al x Pr)
22 x 135 x 22 mm (An x Al x Pr)
32 x 135 x 32 mm (An x Al x Pr)
35 x 135 x 35 mm (An x Al x Pr)
55 x 135 x 55 mm (An x Al x Pr)
8 x 117 x 8 mm (An x Al x Pr)
8 x 135 x 8 mm (An x Al x Pr)
Formulario:
Cilindro
Disco
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17277539
Marca: IKA™ 0025006828
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Husillo estándar diseñado para su uso con los viscosímetros IKA™ ROTAVISC.
  • Acoplamiento rápido
  • Gancho
  • Rosca izquierda M2.5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Husillo estándar
Para utilizar con (equipo) Viscosímetro IKA™ ROTAVISC
Material AISI 316L
Formulario Cilindro
Tamaño 20 x 117 x 20 mm (An x Al x Pr)