Descripción
- Acoplamiento rápido
- Gancho
- Rosca izquierda M2.5
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Husillo estándar |
| Para utilizar con (equipo) | Viscosímetro IKA™ ROTAVISC |
| Material | AISI 316L |
| Formulario | Disco |
| Tamaño | 20 x 117 x 20 mm (An x Al x Pr) |