Learn More
Invitrogen™ Rotavirus NCDV Polyclonal Antibody, Biotin

Description
The PA1-73016 antibody reacts with Rotavirus Bovine NCDV. PA1-73016 has been successfully used in ELISA applications. The PA1-73016 antibody was raised against Rotavirus ICP + virions. Recommended short term storage of less than 6 months store at 4°C. For extended storage, store at -20°C.
Spécification
Spécification
| Antígeno | Rotavirus NCDV |
| Aplicaciones | ELISA |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 4-5 mg/mL |
| Conjugado | Biotin |
| Formulación | PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.2 |
| Alias de gen | Reoviridae |
| Especie del huésped | Goat |
| Inmunógeno | Bovine (Nebraska Calf Diarrhea Virus). |
| Método de purificación | IgG fraction |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.