Learn More
BUCHI Rotavapor R-300 Vertical Condenser Glass Assembly
Código de producto. 15530580 Tienda Buchi Productos
Change view
Click to view available options
Material (recubrimiento):
Revestimiento de seguridad P+G
Sin revestimiento de seguridad
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material (recubrimiento) unitSize
15530580 Sin revestimiento de seguridad cada uno
15540580 Revestimiento de seguridad P+G cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15530580 Proveedor BUCHI N.º de proveedor 11062432
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Vertical Condenser Glass Assembly for Rotavapor R-300, 1500 cm2. Assembly features a large top inlet for easy cleaning, connection for vapor temperature sensor, and inner glass tubing/plate. Includes a 1 liter receiving flask, tubing, and a ball joint clamp.
  • Includes receiving flask (1 L), tubing, and a ball joint clamp
  • Does NOT include evaporating flask, vacuum seal, vapor duct, and condenser holder
  • For use with Rotavapor R-300, R-2XX
Especificaciones
Material Borosilicate Glass (3.3)
Tipo Vertical Condensor
Para utilizar con (equipo) Rotavap™ R-300, R-210, and R-215
Incluye Receiving Flask, Tubing, and a Ball Joint Clamp
Material (recubrimiento) Sin revestimiento de seguridad
Volumen (métrico) 1 L