Learn More
BUCHI Rotavapor™ R-300, elevación eléctrica
Código de producto. 15551120 Tienda Buchi Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
11R300211S101
11R300251S101
11R300251S141
11R300251V111
11R300251V141
Incluye:
Elevación electrónica, baño de calentamiento B-301; SJ 29/32; conjunto de vidrio vertical de reflujo con matraz receptor; revestimiento P+G
Elevación electrónica, baño de calentamiento B-305; SJ 29/32; conjunto de vidrio vertical con matraz receptor; revestimiento P+G; con frasco de Woulff
Elevación electrónica, baño de calentamiento B-305; SJ 29/32; conjunto de vidrio vertical de reflujo con matraz receptor; revestimiento P+G;
Elevación electrónica, baño de calentamiento B-305; SJ 29/32; conjunto de vidrio vertical de reflujo con matraz receptor; revestimiento P+G; interfaz I-300 con unidad de válvula y VacuBox
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo Incluye unitSize
15551120 11R300211S101 Elevación electrónica, baño de calentamiento B-301; SJ 29/32; conjunto de vidrio vertical de reflujo con matraz receptor; revestimiento P+G cada uno
15581220 11R300251S101 Elevación electrónica, baño de calentamiento B-305; SJ 29/32; conjunto de vidrio vertical de reflujo con matraz receptor; revestimiento P+G; cada uno
15521230 11R300251S141 Elevación electrónica, baño de calentamiento B-305; SJ 29/32; conjunto de vidrio vertical de reflujo con matraz receptor; revestimiento P+G; interfaz I-300 con unidad de válvula y VacuBox cada uno
15451374 11R300251V111 Elevación electrónica, baño de calentamiento B-305; SJ 29/32; conjunto de vidrio vertical con matraz receptor; revestimiento P+G; con frasco de Woulff cada uno
15511240 11R300251V141 Elevación electrónica, baño de calentamiento B-305; SJ 29/32; conjunto de vidrio vertical de reflujo con matraz receptor; revestimiento P+G; interfaz I-300 con unidad de válvula y VacuBox cada uno
5 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15551120
Brand: BUCHI 11R300211S101
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Presenta un diseño modular para facilitar la ampliación del R-300 a un sistema completamente integrado en el que una interfaz central regula cada componente. El Rotavapor™ R-300 cumple las expectativas más elevadas en comodidad y versatilidad para aplicaciones de evaporación giratoria.
  • Cómoda extracción del conducto de vapor y del frasco gracias al uso de sencillo de Combi-Clip
  • Funcionamiento intuitivo gracias a una elevación manual o eléctrica ergonómica
  • Ajuste inmediato de temperatura de calentamiento y velocidad de giro gracias a los mandos de control colocados de forma intuitiva
  • Extensión de conexión sencilla a un sistema completamente integrado que incluye interfaz central, bomba de vacío y chiller recirculante según sus necesidades&
  • Posibilidad de elegir entre baño de alta temperatura de 5 l y baño de calentamiento rápido de 1 l
  • Amplia gama de útiles accesorios disponibles: Siete conjuntos diferentes de vidrio, protector de seguridad, tapa para la manta calefactora, destilación automática y detección de espuma automática
  • Control de funcionamiento preciso con pantalla digital integrada de temperatura de calentamiento, velocidad de giro y posición de elevación
  • Trazabilidad de todos los parámetros del proceso, incluidos el registro de datos y los gráficos con la interfaz opcional I-300 Pro
  • Alarma instantánea con notificación push en dispositivos móviles en caso de desviación del proceso (solo con interfaz I-300 / I-300 Pro)
Specifications
Peso (métrico) 13,5 kg
Tensión 220/240 V
Capacidad (métrico) 3 kg
Velocidad De 10 a 280 rpm
Intervalo de temperatura (métrico) 20°C to 220°C
Material (recubrimiento) Revestimiento de seguridad P+G
Incluye Elevación electrónica, baño de calentamiento B-301; SJ 29/32; conjunto de vidrio vertical de reflujo con matraz receptor; revestimiento P+G
Tipo de conjunto de vidrio Conjunto de vidrio vertical de reflujo con matraz receptor
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 429 x 606 x 717 mm
Clasificación IP IP 21
Ángulo De 10 a 50°
Certificaciones CE; CSA
Tipo Evaporador rotatorio
Frecuencia 50/60 Hz
Modelo 11R300211S101
Junta cónica estándar SJ 29/32